18616
Kaolin
heavy, powder
Sinonimo/i:
Aluminum silicate hydroxide, Bolus, Hydrated aluminum silicate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Stato
powder
Qualità
heavy
Impurezze
acid. or alk. react. impurities, in accordance
organic impurities, in accordance
≤0.01% heavy metals (as Pb)
≤1% soluble in acid (as SO4)
Capacità
in accordance absorption capacity
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤250 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤250 mg/kg
Compatibilità
in accordance for identity
passes test for swelling capacity
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Stringa SMILE
[Si](=O)(O[Si](=O)O[Al]=O)O[Al]=O.O.O
InChI
1S/2Al.O5Si2.2H2O.2O/c;;1-6(2)5-7(3)4;;;;/h;;;2*1H2;;/q2*+1;-2;;;;
NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?