Documenti fondamentali
281522
Sigma-Aldrich
Montmorillonite K 10
Sinonimo/i:
MMT, MMT-K10, Montmorillonite, Montmorillonite KSF
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Stato
powder
Area superficiale
220-270 m2/g
Stringa SMILE
[Si](=O)=O.[Si](=O)=O.[Si](=O)=O.[Si](=O)=O.[Al+3].[Al+3].[O-2].[O-2].[O-2].O
InChI
1S/2Al.4O2Si.H2O.3O/c;;4*1-3-2;;;;/h;;;;;;1H2;;;/q2*+3;;;;;;3*-2
GUJOJGAPFQRJSV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Clay catalyst used in a microwave-assisted synthesis of pyrazoles from enaminones.
Used for:
  • Support for catalysts
  • Preparation of clay nanopaper composites of nacre-like structure
Catalyst for:
  • Conversion of triose sugars with alcohols to alkyl lactates
  • Deprotection of ketone dimethylhydrazones
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
vibrant-m
BCR461
Clay (F)
vibrant-m
Z765422
Vermiculite 2-3 mm
Synthesis, 2485-2485 (2007)