Z765422
Vermiculite 2-3 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
47131905
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Descrizione generale
Raw Vermiculite (sterile), bacteria-and germ-free.
- High absorbability up to 5 times its own weight
- Acid and alkali resistant
- Inorganic
- Skin-friendly
- Not electrically conductive
- Low thermal conduction
- Sound-absorbing
- Rot-proof, mold-free, and therefore incorruptible
- Non-flammable according to DIN 4102 A1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)