Merck
Tutte le immagini(5)
Key Documents
795453
Sigma-Aldrich
Kaolin
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri
Sinonimo/i:
Aluminum silicate hydroxide, Bolus, Hydrated aluminum silicate
About This Item
Formula condensata:
~Al2Si2O5(OH)4
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
11111803
NACRES:
NA.21
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Redi-Dri
Forma fisica
powder
Qualità
free-flowing
Perdita
≤2.0% loss on drying
Intervallo di pH
3.5-5.0(20% in water)
InChI
1S/2Al.O5Si2.2H2O.2O/c;;1-6(2)5-7(3)4;;;;/h;;;2*1H2;;/q2*+1;-2;;;;
NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)