Documenti fondamentali
CLNSOIL5
Supelco
Clean Clay #5
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
CdA
current certificate can be downloaded
Produttore/marchio commerciale
RTC CLNSOIL-5-100
Matrice
soil
applicazioni
environmental
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-30°C
Altre note
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)