15758
Davis Minimal Broth
without Dextrose, suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinonimo/i:
Minimal Broth, Davis without Dextrose
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Forma fisica
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
ammonium sulfate, 1.0 g/L
dipotassium phosphate, 7.0 g/L
magnesium sulfate, 0.1 g/L
monopotassium phosphate, 2.0 g/L
sodium citrate, 0.5 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
tecniche
microbiological culture: suitable
pH finale
7.0±0.2 (25 °C)
applicazioni
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
Compatibilità
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?