79332
Davis Minimal Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinonimo/i:
Minimal Agar, Davis
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
agar, 15 g/L
ammonium sulfate, 1 g/L
dextrose, 1 g/L
dipotassium phosphate, 7 g/L
magnesium sulfate, 0.1 g/L
monopotassium phosphate, 2 g/L
sodium citrate, 0.5 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
tecniche
microbiological culture: suitable
pH finale
7.0±0.2 (25 °C)
applicazioni
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
Compatibilità
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Categorie correlate
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?