P4758
Rosso fenolo
Powder
Sinonimo/i:
Fenolsolfonftaleina
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Rosso fenolo, pH indicator dye
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
tecniche
titration: suitable
Colore
red to brown
visual transition interval
6.8-8.2, yellow to red
Punto di fusione
285 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water: 1 mg/mL, opaque, dark red
εmax
31.62 at 423 nm in 0.1 M phosphate buffer
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].Oc1ccc(cc1)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc([O-])cc4
InChI
1S/C19H14O5S.Na/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19;/h1-12,20-21H;/q;+1/p-1
HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?