12479
Silica gel Inorganic Sorbent
technical grade (w/ Ca, ~0.1%), 230-400 mesh
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Gel di silice, technical grade (w/ Ca, ~0.1%), 60Å, 230-400 mesh particle size, Ca 0.1-0.3 %
Grado
technical grade (w/ Ca, ~0.1%)
Livello qualitativo
Descrizione
activity acc. to Brockmann and Schodder 2 - 3
for preparative liquid chromatography
Stato
powder
Composizione
Ca, 0.1-0.3%
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
tecniche
LPLC: suitable
Area superficiale
500 m2/g , approx.
Matrice
Silica
Gruppo funzionale matrice
silica
Dimensione particelle
230-400 mesh
40-63 μm
Dimensione pori
60 Å mean pore size
P. ebollizione
2230 °C
Punto di fusione
>1600 °C
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Silica gel was used on glass plates for preparative TLC and on aluminium sheets for analytical TLC.
- Silica gel was used in vacuum chromatography and TLC.
- Silica gel was used in column chromatography.
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?