Documenti fondamentali
07655
Sigma-Aldrich
2-(Methylthio)pyridine
≥95.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Methyl 2-pyridyl sulfide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7NS
Numero CAS:
Peso molecolare:
125.19
Beilstein:
108190
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.570
Densità
1.12 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
thioether
Stringa SMILE
CSc1ccccn1
InChI
1S/C6H7NS/c1-8-6-4-2-3-5-7-6/h2-5H,1H3
VLQBSKLZRSUMTJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)