Documenti fondamentali
8.05650
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylpyridine
for synthesis
Sinonimo/i:
2,6-Dimethylpyridine, 2,6-Lutidine
About This Item
Formula condensata:
2,6-(CH3)2C5H3N
Numero CAS:
Peso molecolare:
107.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
203-587-3
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
5.5 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (GC)
Stato
liquid
Potenza
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
>1000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. ebollizione
144 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-6 °C
Temp. transizione
flash point 33 °C
Densità
0.923 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
n1c(cccc1C)C
InChI
1S/C7H9N/c1-6-4-3-5-7(2)8-6/h3-5H,1-2H3
OISVCGZHLKNMSJ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.922 - 0.924
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
91.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
33 °C