L3900
2,6-Lutidine
ReagentPlus®, 98%
Sinonimo/i:
2,6-dimetilpiridina
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.497 (lit.)
P. ebollizione
143-145 °C ((lit.))
143-145 °C (lit.)
Punto di fusione
-6 °C
−6 °C (lit.)
Densità
0.92 g/mL at 25 °C ((lit.))
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Cc1cccc(C)n1
InChI
1S/C16H27NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-16(20)21-17-14(18)12-13-15(17)19/h2-13H2,1H3
1S/C7H9N/c1-6-4-3-5-7(2)8-6/h3-5H,1-2H3
LRKGVVJOUNKTGG-UHFFFAOYSA-N
OISVCGZHLKNMSJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
It can be used:
- As a promoter for catalytic asymmetric fluorination of α-cyanophosphonates in the presence of chiral Pd(II)-bisphosphine complexes.
- In combination with tert-butyldimethylsilyl triflate for the protection of tertiary alcohols and unreactive secondary alcohols.
- In combination with triethylsilyl trifluoromethanesulfonate for the conversion of acetals to the corresponding aldehydes in dichloromethane followed by workup in water.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
91.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
33 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?