Key Documents
07553
Supelco
Diethyl maleate
analytical standard
Sinonimo/i:
Maleic acid diethyl ester
About This Item
Formula condensata:
C2H5OCOCH=CHCOOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.18
Beilstein:
1100825
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
5.93 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 14 °C)
Saggio
≥96.5% (GC)
Temp. autoaccensione
662 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Indice di rifrazione
n20/D 1.440-1.442
n20/D 1.441 (lit.)
P. eboll.
225 °C (lit.)
Punto di fusione
−10 °C (lit.)
Densità
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CCOC(=O)\C=C/C(=O)OCC
InChI
1S/C8H12O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3/b6-5-
IEPRKVQEAMIZSS-WAYWQWQTSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
200.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93.4 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)