34352
Mephosfolan
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
Diethyl (4-methyl-1,3-dithiolan-2-ylidene)phosphoramidate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOP(=O)(OCC)\N=C1/SCC(C)S1
InChI
1S/C8H16NO3PS2/c1-4-11-13(10,12-5-2)9-8-14-6-7(3)15-8/h7H,4-6H2,1-3H3/b9-8+
LTQSAUHRSCMPLD-CMDGGOBGSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Prodotti consigliati
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)