Documenti fondamentali
05284
Supelco
Triethylene glycol dimethyl ether
analytical standard
Sinonimo/i:
1,2-Bis(2-methoxyethoxy)ethane, Dimethyltriglycol, NSC 66400, Triglyme
About This Item
Formula condensata:
CH3O(CH2CH2O)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.23
Beilstein:
1700630
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
>4.7 (vs air)
Saggio
≥98% (GC)
Temp. autoaccensione
375 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Colore
APHA: ≤20
Indice di rifrazione
n20/D 1.423 (lit.)
P. ebollizione
216 °C (lit.)
Punto di fusione
−45 °C (lit.)
Densità
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
COCCOCCOCCOC
InChI
1S/C8H18O4/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10-2/h3-8H2,1-2H3
YFNKIDBQEZZDLK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Triethylene glycol dimethyl ether may be used as an analytical standard for the quantification of the analyte in water samples using in vitro bioassays and chemical screening technique.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)