Documenti fondamentali
28-0370
Sigma-Aldrich
Schneider′s aceto-carmine
Sinonimo/i:
Carmine solution
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
Grado
SAJ special grade
Stato
liquid
Disponibilità
available only in Japan
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
nuclear staining
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2