Documenti fondamentali
13-0750
Sigma-Aldrich
Esametilentetrammina
JIS special grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
1,3,5,7-tetraazatriciclo[3.3.1.13,7]decano, Esamina, Metenamina, Urotropina
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12N4
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.19
Beilstein:
2018
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Grado:
JIS special grade
Saggio:
≥99.0%
Tensione di vapore:
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Grado
JIS special grade
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.0%
Stato
crystalline
Temp. autoaccensione
770 °F
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
280 °C (subl.) (lit.)
Stringa SMILE
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
482.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
250 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jianguo Hu et al.
Talanta, 93, 345-349 (2012-04-10)
A green, one-step method for synthesis of graphene-Au nanoparticles (graphene-AuNPs) was introduced in this article, using an environmentally benign hexamethylenetetramine (HMTA) as reducing and stabilizing agent. HMTA slowly was hydrolyzed to generate aldehyde ammonia to reduce graphene oxides (GO) and
Jenny Bergman et al.
BMC geriatrics, 11, 69-69 (2011-11-02)
Urinary tract infections (UTIs, including upper and lower symptomatic) are the most common infections in nursing homes and prevention may reduce patient suffering, antibiotic use and resistance. The spectre of agents used in preventing UTIs in nursing homes is scarcely
Ann Pontén et al.
Contact dermatitis, 68(1), 50-53 (2012-10-06)
The currently used patch test concentration for formaldehyde is 1.0% (wt/vol) in water. However, clinical experience and previous studies suggest that 1.0% might be insufficient for detecting an optimized number of clinically relevant cases of contact allergy to formaldehyde. To
Andreas Lemmerer et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(13), 1883-1885 (2011-12-03)
The tetrahedral arrangement of hydrogen bonding donor and acceptor groups is used to rationalise the design of a diamondoid network; however, a single proton transfer renders the four sites inequivalent, and results in two polymorphs of the title molecular salt
Lorena Vidal et al.
Journal of chromatography. A, 1285, 7-14 (2013-03-12)
Quaternary ammonium-functionalized silica materials were synthesized and applied for solid-phase extraction (SPE) of aromatic amines, which are classified as priority pollutants by US Environmental Protection Agency. Hexamethylenetetramine used for silica surface modification for the first time was employed as SPE