09-1260
2-Chloroethanol
SAJ special grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Ethylene chlorohydrin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ special grade
Densità del vapore
2.78 (vs air)
Tensione di vapore
5 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.0%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
797 °F
Limite di esplosione
16 %
Disponibilità
available only in Japan
Indice di rifrazione
n20/D 1.441 (lit.)
P. ebollizione
129 °C (lit.)
Punto di fusione
−89 °C (lit.)
Densità
1.201 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCCl
InChI
1S/C2H5ClO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2
SZIFAVKTNFCBPC-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
131.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
55 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?