Key Documents
8.00945
Sigma-Aldrich
2-Chloroethanol
for synthesis
Sinonimo/i:
Ethylene chlorohydrin
About This Item
Codice UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
6.6 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
425 °C
Limite di esplosione
5-16 % (v/v)
pH
6-7 (20 °C, 500 g/L in H2O)
kinematic viscosity
3.43 cSt(23 °C)
P. eboll.
129 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-63 °C
Temp. transizione
flash point 55 °C
Densità
1.2 g/cm3 at 20 °C
Descrizione generale
for synthesis
Applicazioni
2-Chloroethanol for synthesis. CAS 107-07-3, EC Number 203-459-7, molar mass 80.51 g/mol.
Stoccaggio e stabilità
Store at +5°C to +30°C.
Risultati analitici
Assay (GC, area%):≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C):1.201 - 1.203
Water (according to Karl Fischer):≤ 0.10 %
Identity (IR):passes test
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
131.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
55 °C - closed cup