05-6470
o-Cresol
SAJ first grade, ≥97.0%
Sinonimo/i:
2-Methylphenol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Densità del vapore
3.72 (vs air)
Tensione di vapore
0.3 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥97.0%
Stato
powder
Temp. autoaccensione
1110 °F
Limite di esplosione
1.47 %, 148 °F
Disponibilità
available only in Japan
pH
4.5 (25 g/L)
P. ebollizione
191 °C (lit.)
Punto di fusione
29-31 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccccc1O
InChI
1S/C7H8O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8H,1H3
QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
81.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?