452246
1,6-Bis(trichlorosilyl)hexane
97%
Sinonimo/i:
1,6-Bis(trichlorosilyl)hexane
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.475 (lit.)
P. eboll.
281 °C (lit.)
Densità
1.327 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Si](Cl)(Cl)CCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C6H12Cl6Si2/c7-13(8,9)5-3-1-2-4-6-14(10,11)12/h1-6H2
ICJGKYTXBRDUMV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
75 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?