Documenti fondamentali
05-2340
Sigma-Aldrich
Cerium(IV) sulfate tetrahydrate
JIS special grade, 98.0-102.5%
Sinonimo/i:
Ceric sulfate tetrahydrate
About This Item
Formula condensata:
Ce(SO4)2 · 4H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
404.30
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Grado
JIS special grade
Saggio
98.0-102.5%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: cerium
Disponibilità
available only in Japan
pH
1.6 (20 °C, 10 g/L)
Stringa SMILE
[Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ce.2H2O4S/c;2*1-5(2,3)4/h;2*(H2,1,2,3,4)/q+4;;/p-4
VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)