Documenti fondamentali
17-295
Sigma-Aldrich
Kit per saggio di immunoprecipitazione della cromatina (chip)
Contains all necessary reagents to perform 22 individual chromatin immunoprecipitation (ChIP) reactions using inexpensive protein A agarose beads.
Sinonimo/i:
Agarose ChIP Kit, ChIP, Chromatin enrichment, chromatin immunoprecipitation
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.41
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
EZ-ChIP
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
Da usare per l′arricchimento in specifiche regioni di cromatina che sono immunoprecipitate con un anticorpo specifico per una proteina della cromatina. Adatto per tutti i tipi di cellule eucariotiche Il rilevamento del gene o del promotore di interesse nella cromatina immunoprecipitata deve essere determinato sperimentalmente dal ricercatore. Si raccomanda il rilevamento tramite PCR quantitativa.
Confezionamento
Capacità del kit: 22 saggi
Componenti
Proteina A agarosio/DNA di sperma di salmone (N. Cat 16-157)
Tutti i tamponi necessari
Qualità
Testato regolarmente utilizzando l'anticorpo policlonale anti-acetil istone H4 (06-866) per immunoprecipitare l'istone H4 acetilato. La successiva analisi di immunoblot è stata eseguita utilizzando lo stesso anticorpo.
Stato fisico
Contiene tutti i reagenti necessari per effettuare 22 reazioni individuali di immunoprecipitazione della cromatina (ChIP). I tamponi in dotazione sono sufficienti per ottenere la cromatina da un massimo di cinque piastre da 15 cm di cellule in coltura fornendo un massimo di 10 preparazioni di cromatina per piastra (il numero varia in funzione del tipo di cellule e di saggio).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Visita l’Archivio dei documenti
Regulation of human papillomavirus type 31 gene expression during the differentiation-dependent life cycle through histone modifications and transcription factor binding.
Tonia R Wooldridge, Laimonis A Laimins
Virology null
Bovine Foamy Virus Transactivator (BTas) Interacts with Cellular RelB to Enhance Viral Transcription.
Wang J, Tan J, Guo H, Zhang Q, Jia R, Xu X, Geng Y, Qiao W
Journal of virology null
Chromatin immunoprecipitation for identifying transcription factor targets in keratinocytes.
Kori Ortt,Satrajit Sinha
Methods in Molecular Biology null
D Pannell et al.
The EMBO journal, 19(21), 5884-5894 (2000-11-04)
Retrovirus vectors are de novo methylated and transcriptionally silent in mammalian stem cells. Here, we identify epigenetic modifications that mark retrovirus-silenced transgenes. We show that murine stem cell virus (MSCV) and human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) vectors dominantly silence
Orexin signaling mediates the antidepressant-like effect of calorie restriction.
Lutter, M; Krishnan, V; Russo, SJ; Jung, S; McClung, CA; Nestler, EJ
The Journal of Neuroscience null
Contenuto correlato
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.