Key Documents
17-10085
Sigma-Aldrich
Kit Magna RIP® A/G per l′immunoprecipitazione della cromatina
Single day chromatin immunoprecipitation (ChIP) kit containing all necessary reagents to perform 22 individual chromatin immunoprecipitation (ChIP) reactions using magnetic A/G beads.
Sinonimo/i:
Magnetic ChIP Kit, Magnetic Chromatin Immunoprecipitation
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.52
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Magna ChIP®
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Descrizione generale
Diversamente dai protocolli standard per la ChIP, solitamente lunghi e laboriosi, il protocollo del kit Magna ChIP permette di ridurre il tempo necessario per un esperimento di questo tipo da tre giorni a un giorno. Inoltre, dato che il minor volume della reazione con il kit Magna ChIP aumenta la concentrazione relativa dell′anticorpo, la reazione di ChIP può essere eseguita con quantità minori sia dell′anticorpo stesso sia della cromatina frammentata. Infine, poiché in questo kit si impiega una miscela di sferette di proteina A e proteina G, la gamma degli isotipi anticorpali utilizzabili è più ampia. Ciò evita la necessità di acquistare kit separati per l′immunoprecipitazione basata su proteina A e su proteina G. Poiché i kit Magna ChIP contengono sferette paramagnetiche, sono compatibili con piattaforme automatizzate ad alta produttività, rendendo possibile effettuare contemporaneamente un gran numero di reazioni di ChIP. Caratteristiche & vantaggi:
  • Il protocollo rapido basato su sferette magnetiche consente di ottenere risultati in 1 solo giorno
  • La miscela di sferette legate a proteina A e a proteina G permette di utilizzare per la ChIP una gamma di anticorpi più ampia rispetto alle sferette legate solo a proteina A o G
  • Include colonnine da centrifuga che velocizzano la purificazione del DNA e la rendono più affidabile - basta estrazioni con fenolo-cloroformio
  • Kit completo con tutti i reagenti necessari per ottenere risultati affidabili e riproducibili
  • Compatibile con gli anticorpi ChIPAb+ validati e relativi set di primer
L′immunoprecipitazione della cromatina (ChIP) è una tecnica importante che permette l′analisi delle interazioni in vivo delle proteine con il DNA genomico. Con questa tecnica, posto che sia disponibile un buon anticorpo per la proteina di interesse, si può analizzare qualunque proteina legante il DNA o associata a cromatina. Si possono misurare proteine differenti localizzate in una specifica regione del genoma, oppure la distribuzione di una specifica proteina in tutto il genoma. Un′altra potente applicazione di questa tecnica è l′analisi dei cambiamenti delle modifiche istoniche che si correlano con processi come la trascrizione, la mitosi o la riparazione del DNA.
L′immunoprecipitazione della cromatina (ChIP) rappresenta una tecnica potente per mappare la distribuzione in vivo delle proteine associate al DNA cromosomico. Queste proteine possono essere subunità istoniche e modificazioni post-traduzionali o altre proteine associate alla cromatina, come fattori di trascrizione, regolatori della cromatina, ecc. Inoltre, si può usare la ChIP per identificare le regioni del genoma associate a queste proteine o, al contrario, per identificare le proteine associate a una particolare regione del genoma. La tecnica della ChIP spesso implica la formazione di legami crociati tra DNA e proteine o tra proteine, la frammentazione della cromatina con tali tipi di legami e la successiva immunoprecipitazione della cromatina con un anticorpo specifico per una proteina di interesse. I frammenti di DNA isolati in complessi con la proteina di interesse sono identificabili tramite svariati metodi, quali PCR, microarray di DNA e sequenziamento del DNA. La PCR standard o quantitativa può servire a verificare se una particolare sequenza del DNA (il gene o una regione del genoma) è associata alla proteina di interesse. La combinazione di ChIP e microarray “tiled” di DNA genomico o del promotore (ChIP-chip) serve per identificare a livello genomico i siti di legame al DNA delle proteine associate a cromatina con elevata risoluzione. In alternativa, il sequenziamento ad alta produttività di librerie costruite da DNA cromosomico immunoprecipitato (ChIP-Seq) è una valida alternativa al metodo ChIP-chip per mappare le interazioni proteine-DNA nei genomi di mammifero.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
Usate per rilevare/quantificare: proteina A+G
Confezionamento
Capacità del kit: 22 saggi di immunoprecipitazione della cromatina
Componenti
Sferette magnetiche legate a proteina A/G
Tampone di diluizione per ChIP
Tampone di lavaggio a basso tenore salino
Tampone di lavaggio ad alto tenore salino
Tampone di lavaggio con LiCl
Tampone TE
Tampone di lisi cellulare
Tampone di lisi nucleare
Tampone di eluizione per ChIP (senza proteinasi K)
Proteinasi K
RNasi A
Glicina 10X
PBS 10X
Cocktail di inibitori delle proteasi II
Colonnine da centrifuga
Provette di raccolta
Reagente di legame A
Reagente di lavaggio B
Reagente di eluizione C
Stato fisico
Due scatole contenenti tutti i reagenti necessari per 22 reazioni singole di immunoprecipitazione della cromatina (ChIP). I tamponi in dotazione sono sufficienti per ottenere la cromatina da un massimo di cinque piastre da 15 cm per colture cellulari, fornendo ciascuna piastra un massimo di 10 preparazioni di cromatina (il numero varia in funzione del tipo di cellule e di saggio).
Stoccaggio e stabilità
Quando si riceve la confezione, conservare i componenti alle temperature indicate sulle rispettive etichette. I componenti del kit sono stabili per 1 anno dalla data di spedizione se conservati come indicato.
Note legali
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C
Visita l’Archivio dei documenti
The cross-talk between canonical and non-canonical Wnt-dependent pathways regulates P-glycoprotein expression in human blood-brain barrier cells.
Pinzon-Daza, ML; Salaroglio, IC; Kopecka, J; Garzon, R; Couraud, PO; Ghigo, D; Riganti, C
Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism null
A novel HIV-1-encoded microRNA enhances its viral replication by targeting the TATA box region.
Zhang, Y; Fan, M; Geng, G; Liu, B; Huang, Z; Luo, H; Zhou, J; Guo, X; Cai, W; Zhang, H
Retrovirology null
Human ?-defensin expression is not dependent on CCAAT/enhancer binding protein-? in a murine model.
Glenth?j, A; Dahl, S; Larsen, MT; Cowland, JB; Borregaard, N
Testing null
CREB regulates the expression of neuronal glucose transporter 3: a possible mechanism related to impaired brain glucose uptake in Alzheimer's disease.
Jin, N; Qian, W; Yin, X; Zhang, L; Iqbal, K; Grundke-Iqbal, I; Gong, CX; Liu, F
Nucleic Acids Research null
Yi-Chuan Cheng et al.
Developmental biology, 397(1), 116-128 (2014-12-03)
The study of molecular regulation in neural development provides information to understand how diverse neural cells are generated. It also helps to establish therapeutic strategies for the treatment of neural degenerative disorders and brain tumors. The Hairy/E(spl) family members are
Contenuto correlato
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.