11333062910
Roche
Anti-Digoxigenin
from mouse IgG1κ (clone 1.71.256)
Sinonimo/i:
anti-digoxigenin, digoxigenin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
clone 1.71.256, monoclonal
Forma fisica
lyophilized
Confezionamento
pkg of 100 μg
Produttore/marchio commerciale
Roche
tecniche
ELISA: 2-4 μg/mL
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5-2 μg/mL
western blot: 0.5-2 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
- ELISA
- Immunohistocytochemistry
- In situ hybridization
- Western blot
- Immunofluorescence staining
- FISH (fluorescent in situ hybridization)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
- Specific to free and bound digoxigenin
- The antibody is not stabilized with protein and therefore suitable as coating antibody in Sandwich-ELISAs and for labeling procedures. For example it can be conjugated with enzymes or fluorescence dyes for direct detection of digoxigenin-labeled samples.
Nota sulla preparazione
- ELISA: for coating: 2 to 4 μg/ml
- Immunohistocytochemistry: 0.5 to 2 μg/ml
- In situ hybridization: 0.2 to 0.4 μg/ml
- Western blot: 0.5 to 2 μg/ml
Working solution: For coating applications
phosphate buffered saline, pH 7.4
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
I clienti hanno visto anche
Articoli
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.