11207750910
Roche
Anti-Digoxigenin-Rhodamine, Fab fragments
from sheep
Sinonimo/i:
anti-digoxigenin, digoxigenin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
sheep
Livello qualitativo
Coniugato
rhodamine conjugate
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
lyophilized (clear, red solution after reconstitution)
Confezionamento
pkg of 200 μg
Produttore/marchio commerciale
Roche
Isotipo
IgG
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
- Digoxigenin-labeled sugars in glycoconjugate research
- Fluorescent in situ hybridization (FISH)
- Immunohistocytochemistry
- In situ hybridization
- DNA fiber assay
Nota sulla preparazione
Working concentration: Working concentration of conjugate depends on application and substrate. The following concentrations should be taken as a guideline: Detection of digoxigenin-labeled sugars in glycoconjugates: 20 to 50 μg/ml
- Fluorescent in situ hybridization (FISH): 1 to 20 μg/ml
- Immunohistocytochemistry: 20 to 50 μg/ml
- In situ hybridization: 20 to 50 μg/ml
Working solution: PBS, 0.5% bovine serum albumin (w/v), pH 7.4.
1% Blocking reagent (w/v), 1 to 5% heat inactivated fetal calf serum (v/v) or sheep normal serum can be used for reduction of unspecific binding. Furthermore pH can be increased up to pH 8.5 to 9.0.
Storage conditions (working solution): Always prepare fresh!
Ricostituzione
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.