Documenti fondamentali
WMBSMT001
Milli-Q
staffa di installazione a muro
For installation of RiOs 3, RiOs-DI® 3 and Direct-Q® 3 systems
Sinonimo/i:
Staffa per montaggio a muro con rubinetto per sistemi RiOs, RiOs-DI® e Direct-Q®
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
Caratteristiche
Saves lab bench space
Confezionamento
pkg of 1 unit
Compatibilità
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with RiOs-DI® UV
for use with RiOs-DI®
for use with RiOs-DI® Clinical
for use with RiOs
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Ovunque ci sia bisogno di acqua, sul banco di laboratorio o più in alto, a parete, la staffa di installazione a muro aiuta ad installare con facilità il sistema di purificazione, liberando spazio per la gestione delle operazioni più delicate.
Applicazioni
Staffa per montaggio a muro con rubinetto per sistemi RiOs, RiOs-DI® e Direct-Q®.
Caratteristiche e vantaggi
  • Migliora l′accessibilità dell′acqua dal banco di laboratorio
  • Maggior risparmio di spazio
Note legali
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS-DI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany