Documenti fondamentali
TANK00200
Milli-Q
Sistema di conservazione e distribuzione
200 L storage tank (no relay) for AFS® systems, For optimal storage of Type 2 or Type 3 pure water
Sinonimo/i:
Serbatoio di stoccaggio da 200 L (no relè)
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
Materiali
polyethylene reservoir
Confezionamento
pkg of 1 unit
Parametri
≤40 L/min distribution flow rate
250 kg operating weight (551.2 lb)
Alt. × largh. × prof.
102 cm (40.2 in.) × 60 cm (23.6 in.) × 70 cm (27.6 in.)
Capacità
200 L
Volume
200 L
200000 mL
Compatibilità
for use with AFS®
Descrizione generale
Questo serbatoio di stoccaggio in polietilene da 200 L fornisce una protezione efficace nei confronti dei contaminanti aerodispersi, mantenendo così costante la purezza dell′acqua al suo interno. Il serbatoio può contenere acqua pura prodotta con i sistemi Milli-Q® per la purificazione dell′acqua.
Applicazioni
Una soluzione ottimale per la conservazione dell′acqua pura.
Caratteristiche e vantaggi
  • Il serbatoio in polietilene assicura un rilascio assai ridotto di composti organici.
  • La presenza di un filtro di ventilazione protegge l′acqua dai particolati, dai batteri e dalla CO2 disciolta.
  • Una funzione di troppopieno sterile garantisce la qualità dell′acqua impedendo fenomeni di retrocontaminazione dallo scarico.
  • La base conica del serbatoio consente un deflusso completo e facilita le operazioni di risciacquo durante la sanificazione, mentre le pareti interne lisce limitano la formazione di biofilm.
  • Il coperchio sigillato ermeticamente impedisce l′ingresso di aria non filtrata
  • Il modulo di igienizzazione automatica (ASM) opzionale impedisce la crescita di microorganismi e il deposito di biofilm all′interno del serbatoio.
  • La pompa di distribuzione è controllata direttamente dall′unità per la purificazione dell′acqua, con un portata che raggiunge i 40 L/min.
Note legali
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany