Documenti fondamentali
TANK5SP500
Milli-Q
Sistema di conservazione e distribuzione
single pump (220 V/240 V), Storage tank for pure (Type 2 and Type 3) water
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
Ingresso CA/CC
220 V / 240 V (For region specific voltage information, see footnote below)
Materiali
polyethylene tank(s)
polypropylene pipework, inner chamber and valves (IR)
Confezionamento
pkg of 1 unit
Parametri
≤40 L/min distribution flow rate
660 kg operating weight (308 lb)
Alt. × largh. × prof.
205 cm (80.6 in.) × 79 cm (31.1 in.) × 108 cm (72.6 in.)
Capacità
500 L
Volume
500 L
500000 mL
Compatibilità
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
Descrizione generale
Questo sistema di conservazione e distribuzione SDS 500 immagazzina acqua pura (460 L), fornisce una protezione ottimale nei confronti di contaminanti trasportati dall′aria e distribuisce l′acqua purificata a più posizioni a pressione.
Insieme ai sistemi di purificazione dell′acqua a resa elevata Milli-Q® HX 7000 e Milli-Q® HR 7000, l′unità di conservazione risponde a un′ampia gamma di esigenze di installazione, dal singolo laboratorio all′intero fabbricato.
Applicazioni
Sistema completo di conservazione, protezione e distribuzione per acqua pura (tipo 2 o tipo 3).
Caratteristiche e vantaggi
  • Modello di serbatoio all′avanguardia: forma cilindrica a base conica per uno scarico completo; serbatoio ottimale in polietilene e materiali delle tubature in polipropilene IR per una conservazione e distribuzione di qualità elevata.
  • Portata della distribuzione fino a 40 L/min.
  • I connettori a morsetto triplo (TC) garantiscono una chiusura perfetta, sicura e un flusso continuo di acqua.
  • Evitando la tracimazione degli scarichi limita il rischio di contaminazione batterica.
  • La velocità costante nel circuito limita la proliferazione batterica o l′accumulo di biofilm.
  • Mantiene inalterata la qualità dell′acqua conservata durante il fine settimana o per lunghi periodi di non uso.
  • Offre facile accesso ai materiali di consumo e agli accessori.
  • Sostituzione rapida e semplice dei materiali di consumo.
  • Semplice accesso al funzionamento di SDS 500 da remoto tramite i sistemi della serie Milli-Q® HX o HR 7000.
  • I dati on line in tempo reale facilitano la registrazione e la gestione dei dati.
Nota a piè di pagina
  • 230 V systems are required for Europe, Africa and Middle East regions, and certain LATAM and APAC countries
  • 120 V systems are required for North America, Taiwan, and certain LATAM countries
  • 110 V systems are required for Japan
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany