Documenti fondamentali
TANK5P200
Milli-Q
Sistema di conservazione e distribuzione
200 L storage tank (230 V) for Elix® and RiOs systems, For optimal storage of Type 2 or Type 3 pure water
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
Ingresso CA/CC
230 V, 50-60 Hz
230 V
Materiali
polyethylene reservoir
Confezionamento
pkg of 1 unit
Parametri
≤40 L/min distribution flow rate
250 kg operating weight (551.2 lb)
Alt. × largh. × prof.
102 cm (40.2 in.) × 60 cm × 70 cm (27.6 in.)
Capacità
200 L
Volume
200 L
200000 mL
Compatibilità
for use with Elix®
for use with RiOs
Descrizione generale
Questo serbatoio da 200 L per lo stoccaggio e la distribuzione (SDS) mantiene costante la purezza dell′acqua contenuta, fornisce una protezione efficace nei confronti dei contaminanti aerodispersi e distribuisce l′acqua immagazzinata sotto pressione attraverso un circuito esterno di distribuzione.
Il serbatoio conserva l'acqua pura prodotta dai sistemi di purificazione Milli-Q®.
Applicazioni
Una soluzione ottimale per la conservazione e la distribuzione dell′acqua pura.
Caratteristiche e vantaggi
  • Il serbatoio in polietilene assicura un rilascio minimo di sostanze organiche.
  • Un troppo pieno sanitario integrato, la possibilità di aggiungere un filtro di sfiato e il coperchio a chiusura ermetica proteggono dai contaminanti aerodispersi.
  • l modulo di sanitizzazione automatico (ASM) opzionale previene la proliferazione batterica e la formazione di biofilm all′interno del serbatoio.
  • I sistemi per la purificazione dell′acqua Milli-Q® garantiscono il controllo assoluto della pompa di distribuzione e del modulo ASM.
  • Il sistema dell′acqua comunica direttamente con il sensore di livello dell′acqua integrato nell′SDS, in modo da mantenere pieno il serbatoio in maniera automatica.
  • Portata di distribuzione fino a 40 L/min.
Note legali
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany