Documenti fondamentali
TANK50200
Milli-Q
Sistema di conservazione e distribuzione
200 L storage tank (230 V) for Elix® and RiOs systems, For optimal storage of Type 2 or Type 3 pure water
Sinonimo/i:
Serbatoio di stoccaggio da 200 L (230 V)
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
Ingresso CA/CC
230 V, 50-60 Hz
230 V
Materiali
polyethylene reservoir
Confezionamento
pkg of 1 unit
Parametri
≤40 L/min distribution flow rate
250 kg operating weight (551.2 lb)
Alt. × largh. × prof.
102 cm (40.2 in.) × 60 cm (23.6 in.) × 70 cm (27.6 in.)
Capacità
200 L
Volume
200 L
200000 mL
Compatibilità
for use with Elix®
for use with RiOs
Descrizione generale
Questo serbatoio di stoccaggio in polietilene da 200 L mantiene costante la purezza dell′acqua che contiene, fornisce una protezione efficace nei confronti dei contaminanti aerodispersi e distribuisce l′acqua immagazzinata sotto pressione attraverso un circuito esterno di distribuzione. Il serbatoio può contenere acqua pura prodotta con i sistemi Milli-Q® per la purificazione dell′acqua.
Applicazioni
Una soluzione ottimale per la conservazione dell′acqua pura.
Caratteristiche e vantaggi
  • Contiene 200 L di acqua purificata.
  • Il serbatoio in polietilene assicura un rilascio minimo di sostanze organiche.
  • Un dispositivo incorporato di troppo pieno sanitario, la possibilità di aggiungere un filtro di sfiato e il coperchio a chiusura ermetica proteggono dai contaminanti aerodispersi
  • Il modulo di sanitizzazione automatico (ASM) opzionale previene la proliferazione batterica e la formazione di biofilm all′interno del serbatoio.
  • I sistemi per la purificazione dell′acqua Milli-Q® garantiscono il controllo assoluto della pompa di distribuzione e del modulo ASM.
  • Il sistema dell′acqua comunica direttamente con il sensore di livello dell′acqua integrato nell′SDS, in modo da mantenere pieno il serbatoio in maniera automatica.
  • Portata di distribuzione fino a 40 L/min.
Note legali
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany