Documenti fondamentali
XX42P0080
Millipore
Pellicon® Stainless Steel Holder
About This Item
Codice UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
Materiali
316L stainless steel
Produttore/marchio commerciale
Pellicon®
Parametri
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
Altezza
25.4 cm (10 in.)
Lunghezza
28 cm (11 in.)
Larghezza
19 cm (7.5 in.)
Peso
24 kg (52 lb)
Descrizione generale
Pellicon® Stainless Steel Holder
Note legali
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany