TANKAFS10
Serbatoio per conservazione
10 L polyethylene storage tank, For optimal storage of pure (Type 2) water
Sinonimo/i:
Serbatoio di stoccaggio in polietilene da 10 litri
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
Prodotti consigliati
Materiali
polyethylene reservoir
Confezionamento
pkg of 1 unit
Alt. × largh. × prof.
45 cm (17.7 in.) × 23 cm (9 in.) × 16 cm (6.3 in.)
Capacità
10 L
Volume
10 L
10000 mL
Compatibilità
for use with AFS®
Descrizione generale
®®®
Applicazioni
Una soluzione ottimale per la conservazione dell′acqua pura.
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany