Documenti fondamentali
TANKPE030
Milli-Q
Serbatoio per conservazione
30 L polyethylene storage tank, An optimally integrated storage solution for your pure (Type 2/3) water
Sinonimo/i:
Serbatoio di stoccaggio in polietilene da 30 litri
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
Materiali
polyethylene reservoir
Confezionamento
pkg of 1 unit
Parametri
30 kg operating weight (66.1 lb)
Alt. × largh. × prof.
60 cm (23.5 in.) × 38.1 cm (15 in.) × 38 cm (14.96 in.)
Capacità
30 L
Diametro
38 cm (14.96 in.)
Volume
30 L
30000 mL
Compatibilità
for use with AFS®
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® Direct
for use with RiOs Essential
for use with RiOs
Descrizione generale
Il serbatoio per la conservazione in polietilene da 30 L mantiene costante la purezza dell′acqua immagazzinata e fornisce una protezione efficace nei confronti dei contaminati trasportati dall′aria.
Nel serbatoio si conserva acqua pura rilasciata dai sistemi di purificazione dell′acqua Elix® Essential/Essential UV/Advantage/Reference, Milli-Q® Direct, Direct-Q®, Direct-Q® UV, RiOs, RiOs Essential, AFS® D e AFS® Essential.
Applicazioni
Questo serbatoio per la conservazione in PE è una soluzione di conservazione affidabile per l′acqua pura.
Caratteristiche e vantaggi
  • Design compatto, per ridurre l′ingombro.
  • Integra gli ultimi sviluppi della tecnica con funzionalità all′avanguardia per conservare l′acqua mantenendone la purezza.
  • Il polietilene è stato scelto per il minimo rilascio di estraibili.
  • Le pareti opache bloccano la luce solare impedendo lo sviluppo di alghe.
  • La superficie interna liscia impedisce la formazione del biofilm.
  • La forma cilindrica riduce al minimo la superficie a contatto con l′acqua.
  • La sua base conica consente il completo deflusso e facilita il risciacquo durante l′igienizzazione.
  • Il rifornimento costante di acqua pura sul fondo del serbatoio impedisce l′assorbimento di anidride carbonica.
  • La valvola anteriore consente l′erogazione manuale dell′acqua pura.
  • Le valvole di distribuzione rendono possibile il collegamento con altre apparecchiature del laboratorio.
  • Il coperchio a chiusura ermetica impedisce l′ingresso dell′aria nel serbatoio.
  • Il filtro di sfiato (non incluso) protegge l′acqua dai contaminanti trasportati dall′aria.
  • La funzione asettica di troppopieno mantiene la qualità dell′acqua evitando la retrocontaminazione dal deflusso.
  • L′ampia apertura sul lato superiore consente la pulizia manuale durante la procedura di igienizzazione.
Note legali
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany