Key Documents
SX0400
Supelco
Carbonato di sodio
anhydrous, granular, Meets ACS Specifications GR ACS
Sinonimo/i:
Cenere di soda, Sale disodico dell’acido carbonico, Soda calcinata
About This Item
Formula condensata:
Na2CO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
105.99
Beilstein:
4154566
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
207-838-8
Livello qualitativo
Saggio
≥99.9% dry basis (acidimetric)
Forma fisica
powder
Impurezze
≤0.01% Insoluble matter
Perdita
≤1% loss on drying, 300°C
pH
11.16 (25 °C, 4 g/L in H2O)
Punto di fusione
851 °C (lit.)
Solubilità
212.5 g/L
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
silicate (as SiO2): ≤0.005%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
anhydrous, granular, Meets ACS Specifications GR ACS
Azioni biochim/fisiol
Componente tampone, può essere usato per rimuovere le proteine di membrana periferiche.
Risultati analitici
Assay (acidimetric; calc. on dried substance)99.9% minCalcium (Ca)0.005% maxChloride (Cl)0.001% maxHeavy metals (as Pb)0.0005% maxInsoluble matter0.01% maxIron (Fe)0.0005% maxLoss on drying (300°C)1.0% maxMagnesium (Mg)0.0005% maxPhosphate (PO4)0.001% maxPotassium (K)0.005% maxSilicate (SiO2)0.005% maxTotal sulfur (as SO4)0.003% max
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1