71959
Solfato di sodio
BioUltra, anhydrous, ≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
Disodium sulfate, Sodium sulphate, Sulfuric acid disodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Nome Commerciale
BioUltra
Saggio
≥99.0% (T)
Forma fisica
powder or crystals
Impurezze
insoluble matter, passes filter test
≤0.0005% total nitrogen (N)
Perdita
≤0.2% loss on ignition, 900 °C
pH
5.0-7.5 (25 °C, 1 M in H2O)
Punto di fusione
884 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Densità
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤20 mg/kg
Cationi in tracce
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤20 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
Assorbanza UV
λ: 260 nm Amax: 0.020
λ: 280 nm Amax: 0.018
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1