238597
Solfato di sodio
ACS reagent, ≥99.0%, anhydrous, powder
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
anhydrous
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0%
Stato
powder
Impurezze
≤0.01% insolubles
≤5 ppm N compounds
Perdita
≤0.5% loss on ignition
pH
5.2-9.2 (25 °C, 5% in water)
5.2-9.2
Punto di fusione
884 °C (lit.)
Densità
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.002%
Mg: ≤0.001%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
- In the Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions of aryl halides with arylboronic acids to synthesize biaryl compounds in the presence of PdCl2.
- For the aminolytic depolymerization of PET (polyethylene terephthalate) bottle waste.
Altre note
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?