Documenti
SCT100
Sigma-Aldrich
Colorante verde per la caspasi-3 BioTracker NucView® 488 (DMSO)
Live cell imaging apoptosis dye for caspase-3/7 enzyme activity used to detect programmed cell death using fluorescence microscopy or flow cytometry applications.
Sinonimo/i:
Live cell caspase-3 apoptosis probe, Live cell imaging probe
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
tecniche
cell based assay: suitable
Metodo di rivelazione
fluorometric
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Le caspasi sono una famiglia di enzimi proteolitici che svolgono un ruolo essenziale nella morte cellulare programmata, l′apoptosi. La caspasi-3 è una proteina che interagisce con la caspasi-8 e la caspasi-9 la cui attivazione sequenziale è fondamentale nella fase di esecuzione dell'apoptosi cellulare.
Il colorante verde per la caspasi-3 BioTracker NucView 488 è un comodo strumento per l′imaging di cellule vive, utile per la profilazione delle popolazioni di cellule apoptotiche sulla base dell′attività delle caspasi-3/7 con rivelazione in microscopia a fluorescenza o citometria a flusso. A differenza di altri saggi basati sull'impiego di substrati fluorogenici delle caspasi o su inibitori fluorescenti di caspasi (FLICA), il colorante verde della caspasi-3 BioTracker NucView 488 può essere utilizzato per rivelare l'attività delle caspasi-3/7 all'interno di singole cellule intatte senza inibire la progressione del processo di apoptosi. Il substrato è costituito da un colorante fluorogenico del DNA, accoppiato con la sequenza peptidica riconosciuta dalle caspasi-3/7, denominata DEVD. Questo substrato, che inizialmente non è fluorescente, attraversa la membrana citoplasmatica ed entra nel citoplasma. All′interno delle cellule apoptotiche, le caspasi-3/7 scindono il substrato, rilasciando il colorante che ha un′elevata affinità per il DNA. Esso migra nel nucleo cellulare, dove si lega al DNA assicurandogli una fluorescenza verde brillante. Pertanto, il substrato NucView 488 della caspasi-3 svolge una duplice funzione: permette allo stesso tempo di rivelare l′attività delle caspasi-3/7 e di visualizzare i cambi morfologici che avvengono nel nucleo durante l′apoptosi. Il colorante può essere sottoposto a fissazione con formaldeide ed è compatibile con le successive fasi di immunocolorazione. Disponibile in formulazioni a base di DMSO e PBS (tampone fosfato salino). La versione in PBS è stata appositamente formulata per l′uso con cellule per cui il DMSO risulta tossico.
Proprietà spettroscopiche
Assorbanza: 500 nm
Emissione: 530 nm
Applicazioni
Categoria della ricerca
Imaging di cellule
Colorante per lo studio dell′apoptosi mediante imaging di cellule vive, idoneo per la determinazione dell′attività enzimatica delle caspasi-3/7, utilizzato per la rivelazione della morte cellulare programmata in applicazioni di microscopia a fluorescenza o citometria a flusso.
Imaging in fluorescenza di cellule vive
Sottocategoria di ricerca
Colorante per cellule vive
Qualità
Proprietà spettrali
Assorbanza: 500 nm
Emissione: 530 nm
Stato fisico
Liquido
Stoccaggio e stabilità
Conservare il colorante verde per la caspasi-3 BioTracker NucView 488, 1 mM in DMSO a 2-8 ºC. Tenere al riparo dalla luce.
N.B: prima dell′apertura, centrifugare brevemente per raccogliere il contenuto sul fondo della provetta.
Note legali
NucView is a registered trademark of Biotium Inc.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - (refers to pure substance)