BCK-FC488-100
EdU Flow Cytometry Kit 488
sufficient for 100 assays
About This Item
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
(BCK- EdU488FC100)
Fluorescenza
λex 496 nm; λem 516 nm
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.