Documenti fondamentali
S7109
Sigma-Aldrich
Soluzione di ioduro di propidio
Sinonimo/i:
3,8-diamino-5-[3-(diethylmethylammonio)propyl]-6-phenylphenanthridinium Diiodide
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.41
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Livello qualitativo
tecniche
activity assay: suitable (apoptosis)
Metodo di rivelazione
fluorometric
Condizioni di spedizione
dry ice
Descrizione generale
{3,8-diammino-5-[3-(dietilmetilammonio)propil]-6-fenilfenantridinio diioduro}.
250 μg/mL di ioduro di propidio (PI) in PBS.
Applicazioni
Lo ioduro di propidio è un colorante nucleare fluorescente che serve per controcolorare i tessuti fissati in formalina e inclusi in paraffina, per discriminare tra cellule vive e morte nella citometria a flusso e per colorare i cromosomi in metafase o i nuclei in interfase ibridizzati con sonde rivelate mediante fluoresceina o fluorofori equivalenti.
Materiali forniti
Ogni microprovetta contiene 1 mL di soluzione di ioduro di propidio
Avvertenze e precauzioni
Lo ioduro di propidio è un potenziale cancerogeno. Usare la massima cautela. Durante la manipolazione, indossare guanti e camice da laboratorio. Attenersi alle linee guida del proprio istituto in materia di smaltimento dei rifiuti pericolosi. Mantenere la microprovetta ben chiusa e limitarne l'esposizione alla luce.
Prodotti correlati
Soluzione antisbiadimento S7114
DAPI/Soluzione antisbiadimento S7113
Ioduro di propidio/Soluzione antisbiadimento S7112
Stoccaggio e stabilità
Conservazione raccomandata: da
-15ºC a -25ºC
al riparo dalla luce
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2