A8097
Acridine Orange hydrochloride solution
>95.0% purity (HPLC), solution
Sinonimo/i:
3,6-Bis(dimethylamino)acridine hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Acridine Orange hydrochloride solution, 10 mg/mL in H2O, ≥95.0% (HPLC)
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
solution
Concentrazione
10 mg/mL in H2O
tecniche
microbe id | staining: suitable
Colore
orange to red
εmax
47-54 at 486-492 nm in water
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cl[H].CN(C)c1ccc2cc3ccc(cc3nc2c1)N(C)C
InChI
1S/C17H19N3.ClH/c1-19(2)14-7-5-12-9-13-6-8-15(20(3)4)11-17(13)18-16(12)10-14;/h5-11H,1-4H3;1H
VSTHNGLPHBTRMB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?