OP64
Anti-p21WAF1 (Ab-1) Mouse mAb (EA10)
liquid, clone EA10, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-CIP1, Anti-SD11, Anti-p21, Anti-WAF
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
EA10, monoclonal
Stato
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
human
Non deve reagire con
mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDKN1A(1026)
Descrizione generale
Applicazioni
Flow Cytometry (2 g/ml or use Cat. No. OP64F; see application references)
Frozen Sections (5 g/ml or use Cat. No. OP64F)
Immunoblotting (1-3 g/ml)
Immunofluorescence (1-5 g/ml or use Cat. No. OP64F)
Immunoprecipitation (2 g/sample)
Paraffin Sections (5 g/ml or use OP64F; heat pre-treatment required; see comments and application references)
Confezionamento
Attenzione
Risultati analitici
Any cell line expressing wild-type p53 (e.g. Hs27 or U2OS treated with DNA-damaging agents) or skin or colon tissue
Altre note
Chen, Y.Q., et al. 1995. Int. J. Oncology7, 889.
Deng, C., et al. 1995. Cell82, 675.
El-Deiry, W.S., et al. 1995. Cancer Res.55, 2910.
Waldman, T., et al. 1995. Cancer Res.55, 5187.
Elbendary, A., et al.1994. Cell Growth Diff.5, 1301.
El-Deiry, W.S., et al. 1994 Cancer Res.54, 1169.
Li, R., et al. 1994. Nature371, 534.
Michieli, P., et al. 1994. Cancer Res.54, 3391.
Noda, A., et al.1994. Exp. Cell Res.211, 90.
El-Deiry, W.S., et al.1993. Cell75, 817.
Gu, Y., et al. 1993. Nature366, 707.
Harper, J.W., et al.1993. Cell75, 805.
Xiong, Y., et al.1993. Genes Devel.7, 1572.
Xiong, Y., et al.1993. Nature366, 701.
Xiong, Y., et al.1992. Cell71, 505.
WGK 1