Documenti fondamentali
05-345
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-p21/WAF1/Cip1
Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
CDK-interacting protein, CDK-interaction protein, DNA synthesis inhibitor, Melanoma differentiation-associated protein 6, cyclin-dependent kinase inhibitor 1A, melanoma differentiation associated protein 6, wild-type p53-activated fragment 1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CP36, monoclonal
CP74, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDKN1A(1026)
Descrizione generale
Sono state identificate due famiglie di inibitori delle chinasi ciclina-dipendenti (CKI). La famiglia p21WAF1/Cip1 inibisce tutte le chinasi coinvolte nella transizione tra le fasi G1/S, mentre la famiglia p16INK4a inibisce specificamente Cdk4 e Cdk6. L′attività biochimica e i pattern di espressione degli CKI durante lo sviluppo inducono a credere che queste proteine siano i principali effettori delle vie di segnalazione che controllano l'uscita dal ciclo cellulare, un evento critico per la differenziazione. Alcuni studi hanno dimostrato che p21WAF1/Cip1 si lega saldamente alle chinasi delle fasi G1 e S, ciclina E/Cdk2, ciclina D/Cdk4 e ciclina A/Cdk2, inibendone efficacemente l'attività, mentre è un inibitore relativamente blando della chinasi di fase G2/M, ciclina B/Cdc2. Inoltre, p21WAF1/Cip1 inibisce l'antigene nucleare delle cellule proliferanti (PCNA), si lega a Rb inibendone l'inattivazione che è essenziale per la progressione del ciclo cellulare, e può anche interagire con E2F e proteggere le cellule dall'apoptosi mediata da p53.
Specificità
Non è nota reattività crociata con altre specie.
Riconosce Cip1, MW 21 kDa
Immunogeno
Epitopo: amminoacidi 1-80
Intera sequenza della Cip1 umana ricombinante con un tag istidina
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
Immunoprecipitazione: 4 μg di un lotto rappresentativo hanno immunoprecipitato Cip1 da 500 μg di estratto nucleare di cellule HeLa.
L′anticorpo monoclonale di topo anti-p21/WAF1/Cip1 convalidato in WB e IP può essere utilizzato per la rivelazione di p21/WAF1/Cip1, nota anche come proteina che interagisce con CDK o inibitore 1A delle chinasi ciclina-dipendenti.
Sottocategoria di ricerca
Ciclo cellulare, replicazione e riparazione del DNA.
Qualità
Testata mediante Western blotting su estratto nucleare di cellule HeLa.
Saggio di Western blotting: una concentrazione 0,5-2 μg/mL di questo anticorpo ha rivelato Cip1 in 20 μg di estratto nucleare di cellule HeLa.
Descrizione del bersaglio
21 kDa
Stato fisico
Formato: purificato
Pool di IgG1 monoclonali di topo purificate in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M a pH 7,4, NaCl 0,15 M con lo 0,05% di azoturo di sodio. Soluzione congelata.
Purificato con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
controllo antigenico positivo: N. Cat. 12-309, estratto nucleare di cellule HeLa. A 10 μL di estratto aggiungere un egual volume di tampone riducente Laemmli e far bollire per 5 minuti per ottenere un campione ridotto. Caricare 20 μg di estratto ridotto per corsia di minigel.
Altre note
Concentrazione: la concentrazione specifica di ogni lotto è riportata sul Certificato d′Analisi corrispondente.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Metformin suppresses growth of human head and neck squamous cell carcinoma via global inhibition of protein translation.
Sikka, A; Kaur, M; Agarwal, C; Deep, G; Agarwal, R
Cell Cycle null
Sorafenib attenuates p21 in kidney cancer cells and augments cell death in combination with DNA-damaging chemotherapy.
Inoue, Hiromi, et al.
Cancer Biology & Therapy, 12, 827-836 (2011)
Georg Nickenig et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 16(9), 1077-1086 (2002-06-28)
Reactive oxygen species such as superoxide and hydroxyl radicals have been implicated in the pathogenic growth of various cell types. The molecular mechanisms involved in redox-sensitive cell growth control are poorly understood. Stimulation of cultured vascular smooth muscle cells (VSMC)
M Pibiri et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 15(6), 1006-1013 (2001-04-09)
The thyroid hormone (T3) affects cell growth, differentiation, and regulates metabolic functions via its interaction with the thyroid hormone nuclear receptors (TRs). The mechanism by which TRs mediate cell growth is unknown. To investigate the mechanisms responsible for the mitogenic
Dual mode of regulation of cell division cycle 25 A protein by TRB3.
Satoshi Sakai,Nobumichi Ohoka,Kikuo Onozaki,Masatoshi Kitagawa,Makoto Nakanishi,Hidetoshi Hayashi
Biological & Pharmaceutical Bulletin null