MR-056
EmbryoMax® FHM Mouse Embryo Media
(1X), Liquid, with Phenol Red & Hyaluronidase
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Specialty Media
EmbryoMax®
tecniche
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type: mouse embryo(s)
Stoccaggio e stabilità
Can be stored at -20°C up to the expiration date on the bottle. Once thawed it should be used within 2 weeks.
Note legali
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2