MR-122
EmbryoMax® FHM Mouse Embryo Media
(1X), Liquid, w/o Phenol Red and BSA
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Specialty Media
EmbryoMax®
tecniche
cell culture | embryo: suitable
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type: mouse embryo(s)
Note legali
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2