MIHCWG250
Imbuto Microfil® con membrana S-Pak®
sample volume 250 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.7 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter
Sinonimo/i:
Membrane filtration system
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
white filter
agenzia
ISO 7704
Sterilità
sterile; ethylene oxide treated
Caratteristiche
easily wetted with water
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Microfil® with S-Pak®
Parametri
250 mL sample volume
tecniche
sterile filtration: suitable
Diam. filtro
47 mm
Matrice
MF-Millipore™
Dimensione pori
0.7 μm pore size
input
sample(s) (environmental)
sample(s) (environmental)
sample type food(s)
sample type beverage(s)
applicazioni
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
Compatibilità
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)