Documenti fondamentali
MIHAWG250
Millipore
Sistema di filtrazione su membrana
sample volume 250 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter
Sinonimo/i:
Imbuto Microfil® con membrana S-Pak®
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Materiali
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
white filter
agenzia
ISO 7704
Sterilità
sterile; ethylene oxide treated
Caratteristiche
easily wetted with water
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Microfil® with S-Pak®
Parametri
250 mL sample volume
tecniche
sterile filtration: suitable
Diam. filtro
47 mm
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
0.45 μm pore size
input
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample(s) (environmental)
sample(s) (environmental)
applicazioni
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
Compatibilità
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il sistema di filtrazione Microfil costituisce una soluzione semplice e affidabile per le analisi microbiologiche di routine. Gli imbuti pronti all'uso Microfil da 250 mL con filtri S-pak bianchi, quadrettati da 0,45 μm non richiedono il lavaggio e la sterilizzazione dopo ogni test, rendendo così più semplice ed efficiente la gestione dell′attrezzatura per le comuni analisi microbiologiche. Grazie a un design ad incastro gli imbuti Microfil si inseriscono perfettamente nei supporti della rampa di filtrazione senza la necessità di morsetti o di O-ring. A differenza di quanto succede con i portafiltri convenzionali, qualunque imperfezione di tenuta all'interfaccia membrana/imbuto è eliminata, permettendo recuperi uniformi dei microrganismi.
Applicazioni
Questi filtri trovano applicazione in ambito clinico, cosmetico, ambientale e alimentare, oltre che nel Controllo Qualità industriale e nel settore farmaceutico. Analisi microbiologiche di birra, acqua in bottiglia, sidro, bevande per sportivi e vino con il metodo della filtrazione su membrana
Note legali
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2