Documenti fondamentali
MIGSWG250
Millipore
Imbuto Microfil® con membrana S-Pak®
sample volume 250 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.22 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter, for water, beverage, and pharmaceutical application.
Sinonimo/i:
Sistema di filtrazione su membrana, membrana in MCE, membrana GSWG
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Materiali
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
white filter
agenzia
ISO 7704
Sterilità
sterile; ethylene oxide treated
Caratteristiche
easily wetted with water
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Microfil® with S-Pak®
Parametri
250 mL sample volume
tecniche
sterile filtration: suitable
Diam. filtro
47 mm
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
0.22 μm pore size
input
sample(s) (environmental)
sample type food(s)
sample type beverage(s)
applicazioni
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
Compatibilità
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il sistema di filtrazione Microfil® costituisce una soluzione semplice ed affidabile per le analisi microbiologiche di routine di materie prime, bevande e acqua. Il sistema di filtrazione Microfil® evita i passaggi dispendiosi in termini di tempo, la preparazione dell'attrezzatura, gli scarti e la sterilizzazione in autoclave, migliorando la produttività del laboratorio. Questo sistema economicamente vantaggioso, per la filtrazione utilizza imbuti e membrane pre-sterilizzati e pronti all'uso. Gli imbuti ultra-sottili Microfil® da 100 o 250 mL eliminano la necessità di lavaggio e sterilizzazione dopo ogni test, rendendo più semplice la gestione dell′attrezzatura. Con gli imbuti Microfil® è disponibile un'ampia gamma di membrane quadrettate pre-sterilizzate da 47 mm di diametro. Sigillate singolarmente, esse sono inserite in buste "peel-back" (membrane S-Pak® ). Grazie al supporto della membrana, le velocità di filtrazione con il sistema Microfil® sono maggiori rispetto a quelle delle soluzioni di filtrazione tradizionali.
Applicazioni
Il sistema di filtrazione Microfil® consente un′analisi microbiologica veloce e accurata di numerosi campioni di liquidi. È adatto all'industria alimentare e delle bevande, farmaceutica e cosmetica.
Caratteristiche e vantaggi
  • Uso di membrane quadrettate pre-sterilizzate da 47 mm
  • Imbuto con superfici idrofobiche per un migliore recupero
  • Superfici interne dell′imbuto lisce e senza segni
  • Bordo sigillante per evitare il by-pass della membrana
  • Imbuti in polimeri adatti al contatto con alimenti, privi di agenti che possono inibire la crescita batterica
  • L'imbuto monouso pre-sterilizzato può essere utilizzato direttamente senza bisogno di ricorrere alla flambatura
  • Materiale dell′imbuto in plastica riciclabile che garantisce una maggiore tutela dell′ambiente
Note legali
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)