Key Documents
MIGSWG100
Millipore
Imbuto Microfil® con membrana S-Pak®
sample volume 100 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.22 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter
Sinonimo/i:
Sistema di filtrazione su membrana
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Materiali
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
white filter
agenzia
ISO 7704
Sterilità
sterile; ethylene oxide treated
Caratteristiche
easily wetted with water
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Microfil® with S-Pak®
Parametri
100 mL sample volume
tecniche
sterile filtration: suitable
Diam. filtro
47 mm
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
0.22 μm pore size
input
sample(s) (environmental)
sample type food(s)
sample type beverage(s)
applicazioni
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
Compatibilità
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Gli imbuti e i filtri Microfil garantiscono operazioni senza fuoriuscite e recuperi di microrganismi uniformi, semplificano il trasferimento della membrana mediante pinzette e prevengono contatti accidentali con la superficie di filtrazione.
Il sistema di filtrazione Microfil costituisce una soluzione semplice e affidabile per le analisi microbiologiche di routine. Questi imbuti Microfil da 100 ml, ultrasottili, pronti all'uso, abbinati alle membrane S pak con con grado di filtrazione 0.22 μm bianche, quadrettate, eliminano la necessità di ricorrere ad operazioni di lavaggio e di sterilizzazione dopo ogni test, rendendo così più semplici ed efficienti l′impiego dell′attrezzatura e la cattura dei batteri. Grazie a un meccanismo di innesto a pressione, gli imbuti Microfil si inseriscono perfettamente nei supporti della rampa di filtrazione senza la necessità di morsetti o di O-ring. A differenza di quanto succede con i portafiltro convenzionali, qualsiasi problema di tenuta all'interfaccia membrana/imbuto è eliminato, per un recupero uniforme dei microrganismi. La superficie idrofoba e liscia dell'imbuto repelle i residui di campione e i microorganismi in modo che tutti i microorganismi presenti nel campione vengano recuperati sulla membrana, senza che ne resti traccia sulle pareti dell′imbuto.
Applicazioni
Questi filtri trovano applicazione in ambito clinico, cosmetico, ambientale e alimentare, oltre che nel CQ industriale e nel settore farmaceutico. Analisi microbiologiche di birra, acqua in bottiglia, sidro, sport drink e vino con il metodo della filtrazione su membrana.
Note legali
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3