MABT857M
Anti-Muscle Satellite Cells Antibody, clone SM C-2.6
clone SM/C-2.6, from rat
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SM/C-2.6, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1κ
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Muscle Satellite Cells in Flow Cytometry applications (Ikemoto, M., et. al. (2007). Mol Ther. 15(12):2178-85; Fukada, S., et. al. (2004). Exp Cell Res. 296(2):245-55).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Muscle Satellite Cells in Immunohistochemistry applications (Fukada, S., et. al. (2004). Exp Cell Res. 296(2):245-55; Yao, Y., et. al. (2016). Nat Commun. 7:11415).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Muscle Satellite Cells in Immunofluorescence applications (Fukada, S., et. al. (2004). Exp Cell Res. 296(2):245-55).
Cell Structure
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected Muscle Satellite Cells in a population of one million C2C12 cells.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1